Learn More
Keystone Cleanroom Products Autoclavable 1421B Tyvek™ Mini-Muffs
Autoclavable 1421B Tyvek™ Mini-Muffs prevent dust and other particulates from entering orifices of any size.
1985.00 CHF - 4330.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Cover |
---|---|
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Zertifizierung/Konformität | Konformitätsbescheinigung (COC) |
Verschlusstyp | Keine |
Farbe | Weiß |
Produktcode | Marke | Breite (angloamerikanisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Breite (angloamerikanisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
30020057
|
Keystone Cleanroom Products
10TK05 |
1,75 bis 2,5 in. | 4.4 to 6.4 cm |
2255.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 28-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
30020137
|
Keystone Cleanroom Products
10TK08 |
3.5 to 4.75 in. | 8.9 to 12.1 cm |
2795.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 28-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
30020171
|
Keystone Cleanroom Products
10TK04 |
1 bis 1,75 in. | 2.5 to 4.4 cm |
1985.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 28-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
30020184
|
Keystone Cleanroom Products
10TK16 |
8 bis 12 in. | 20,3 bis 30,5 cm |
2890.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 08-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
30020230
|
Keystone Cleanroom Products
10TK12 |
5,5 bis 8 in. | 14 bis 20,3 cm |
4330.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 28-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
30020244
|
Keystone Cleanroom Products
10TK07 |
2,5 bis 4 in. | 6.4 to 10.2 cm |
2615.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 28-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
30020313
|
Keystone Cleanroom Products
10TK09 |
4 bis 5,5 in. | 10,2 bis 14 cm |
2890.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 28-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
30020355
|
Keystone Cleanroom Products
10TK03 |
0,5 bis 1 in. | 1.3 to 2.5 cm |
1985.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 28-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Conveniently covers flasks, beakers, containers, media bottles, valves, pipes and hoses
- Prevents dust and other particulate from entering orifices of any size
- Autoclavable - can be used during sterilization to reduce time consuming wrapping
- Breathable, while providing a superior barrier post sterilization
- Tyvek™ has the highest microbial barrier properties among all steam sterilization wrapping compatible materials
- Manufactured and packaged in a Controlled Cleanroom Environment
- Resists tearing and punctures
- Eliminates Autoclave Tape Residue
- Made from 1421B Tyvek Material
- Latex-free rubber
- Hydrophobic
- Lint-Free
Spezifikation
Cover | |
Konformitätsbescheinigung (COC) | |
Weiß | |
Dampfsterilisierung | |
Tyvek | |
Bis zu 250 °F |
Autoklavierbar | |
Keine | |
Single-use | |
Pharmazeutische Anlagen, Geräte und Komponenten | |
Unsteril | |
Bis zu 125 °C |