Learn More
Keystone Cleanroom Products Autoclavable 1421B Tyvek™ Mini-Muffs
Autoclavable 1421B Tyvek™ Mini-Muffs prevent dust and other particulates from entering orifices of any size.
Marke:  Keystone Cleanroom Products 10TK07
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 30020244
  • 2615.00 CHF / 1000 Stück
Verfügbar ab: 05-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Conveniently covers flasks, beakers, containers, media bottles, valves, pipes and hoses
  • Prevents dust and other particulate from entering orifices of any size
  • Autoclavable - can be used during sterilization to reduce time consuming wrapping
  • Breathable, while providing a superior barrier post sterilization
  • Tyvek™ has the highest microbial barrier properties among all steam sterilization wrapping compatible materials
  • Manufactured and packaged in a Controlled Cleanroom Environment
  • Resists tearing and punctures
  • Eliminates Autoclave Tape Residue
  • Made from 1421B Tyvek Material
  • Latex-free rubber
  • Hydrophobic
  • Lint-Free
Spezifikation
Spezifikation
Cover
Konformitätsbescheinigung (COC)
Weiß
Dampfsterilisierung
Tyvek
Bis zu 250 °F
2,5 bis 4 in.
2,5 bis 4 in.
Autoklavierbar
Keine
Single-use
Pharmazeutische Anlagen, Geräte und Komponenten
Unsteril
Bis zu 125 °C
6,4 bis 10,2 cm
6.4 to 10.2 cm