Learn More
3M™ 3M™ Partikelmaske Aura™ 06900+Gen3
Die 3M™ Aura™ 06900+Gen3 Partikelmaske.
Marke: 3M™ 7100134422
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- 3M Advanced Electret Filtermedium (AEM) - eine Hochleistungsfiltertechnologie entwickelt für hohe und zuverlässige Filterung von Partikeln bei geringerer Belastung des Maskenträgers
- Das original 3-teilige Design wurde entwickelt, um sich an eine Vielzahl unterschiedlicher Gesichtsformen anzupassen. Hygienisch einzelverpackt
- Innovative Aufsetzhilfen auf der Maskenober- und -unterseite ermöglichen ein leichteres und hygienisches Öffnen und Vorformen, Aufsetzen und Korrigieren der Maske am Gesicht
- Die textile Komfortbebänderung ist strapazierfähig, reißfest und angenehm zu tragen. Mit Farbkodierung zum einfachen Erkennen der Schutzstufen
- Integrierter Nasenbügel, weiche Nasenpolsterung sowie die spezielle Gestaltung der Nasenregion mit Siegelpunkten auf der Maskenoberseite reduzieren das Beschlagen von Augenschutz und erhöhen die Kompatibilität mit 3M Schutzbrillen
Spezifikation
CE Approved; EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR D | |
Ja | |
06923+Gen3 | |
242 mm | |
212 mm |
Flache Faltung | |
FFP2 | |
10/Packung | |
87 mm | |
304 g |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ 3M™ Partikelmaske Aura™ 06900+Gen3 > 06923+Gen3 Aura D Resp P2V (10/CN 60/CS)
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur