Learn More
3M™ 3M™ Partikelmaske Aura™ 06900+Gen3
Die 3M™ Aura™ 06900+Gen3 Partikelmaske.
49.64 CHF - 100.42 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE Approved; EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR D |
---|---|
Produkttyp | Flache Faltung |
Mit Ausatemventil | Ja |
Menge | 10/Packung |
Länge (metrisch) | 242 mm |
Produktcode | Marke | Filtereffizienz | Mit Ausatemventil | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Filtereffizienz | Mit Ausatemventil | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
16270252
|
3M™
7100134422 |
FFP2 | Ja |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
16280252
|
3M™
7100134423 |
FFP3 | Ja |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
Beschreibung
- 3M Advanced Electret Filtermedium (AEM) - eine Hochleistungsfiltertechnologie entwickelt für hohe und zuverlässige Filterung von Partikeln bei geringerer Belastung des Maskenträgers
- Das original 3-teilige Design wurde entwickelt, um sich an eine Vielzahl unterschiedlicher Gesichtsformen anzupassen. Hygienisch einzelverpackt
- Innovative Aufsetzhilfen auf der Maskenober- und -unterseite ermöglichen ein leichteres und hygienisches Öffnen und Vorformen, Aufsetzen und Korrigieren der Maske am Gesicht
- Die textile Komfortbebänderung ist strapazierfähig, reißfest und angenehm zu tragen. Mit Farbkodierung zum einfachen Erkennen der Schutzstufen
- Integrierter Nasenbügel, weiche Nasenpolsterung sowie die spezielle Gestaltung der Nasenregion mit Siegelpunkten auf der Maskenoberseite reduzieren das Beschlagen von Augenschutz und erhöhen die Kompatibilität mit 3M Schutzbrillen
Spezifikation
CE Approved; EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR D | |
Ja | |
242 mm | |
212 mm |
Flache Faltung | |
10/Packung | |
87 mm | |
304 g |