Learn More
Bollé Safety Atom Model Sicherheitsbrille aus Polycarbonat
Die kompakte, leichte und äußerst komfortable Schutzbrille des ATOM-Modells bietet einen verbesserten Schutz.
14.36 CHF - 19.45 CHF
Spezifikation
Linsenbeschichtung | Beschlagfrei, Kratzfest |
---|---|
Linsenfärbung | Transparent |
Produkttyp | Schutzbrille |
Rahmenfarbe | Blau |
Einwegprodukt | Nein |
Produktcode | Marke | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11727614
|
Bollé Safety
ATOFAPSI |
ATOFAPSI (Atembarer Schaum) | N/A | |||||||
13446198
|
Bollé Safety
ATOEDEPSI |
ATOEDEPSI (Sealed Double Lens) | N/A | |||||||
12679090
|
Bollé Safety
ATOEPSI |
ATOEPSI (versiegelt) |
14.36 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12669090
|
Bollé Safety
ATOAPSI |
ATOAPSI (belüftet) | N/A | |||||||
Beschreibung
- Rahmenmaterial: blaues thermoplastisches Gummi
- Glasmaterial: transparentes Polycarbonat
- Glasbeschichtung: Platinum™ Antifog-/Antikratz-Beschichtung
Spezifikation
Beschlagfrei, Kratzfest | |
Schutzbrille | |
Nein | |
Thermoplastisches Gummi |
Transparent | |
Blau | |
Polycarbonat |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bollé Safety Atom Model Sicherheitsbrille aus Polycarbonat