Learn More
Bollé Safety Atom Model Sicherheitsbrille aus Polycarbonat
Click to view available options
Modell:
ATOAPSI (belüftet)
ATOEDEPSI (Sealed Double Lens)
ATOEPSI (versiegelt)
ATOFAPSI (Atembarer Schaum)
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Rahmenmaterial: blaues thermoplastisches Gummi
- Glasmaterial: transparentes Polycarbonat
- Glasbeschichtung: Platinum™ Antifog-/Antikratz-Beschichtung
Spezifikation
Spezifikation
Linsenbeschichtung | Beschlagfrei, Kratzfest |
Linsenfärbung | Durchsichtig |
Produkttyp | Schutzbrille |
Rahmenfarbe | Blau |
Enthält | Versiegelt |
Modell | ATOEPSI (versiegelt) |
Anzahl pro Packung | Je 1 |
Material | Polycarbonat |
Einwegprodukt | Nein |
Lens Material | Polycarbonat |
Mehr anzeigen |
Videos
-
Bolle Safety Visor ATOM
-
Bolle Safety Platinum coating
-
Bolle Safety Platinum efficiency demonstration
Dokumentation
Product Information
Specification Sheets
ATOM
DateigrößeVersion: 890.9 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bollé Safety Atom Model Sicherheitsbrille aus Polycarbonat >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur