Learn More
ATG2A Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
136.48 CHF - 385.92 CHF
Spezifikation
Antigen ATG2A
Konzentration 0.35 mg/mL
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16862245
Unterlagen ansehen
Proteintech
23226-1-AP-20UL
20 μL
136.48 CHF
20 Mikroliter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
16852245
Unterlagen ansehen
Proteintech
23226-1-AP-150UL
150 μL
385.92 CHF
150 Mikroliter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Required for both autophagosome formation and regulation of lipid droplet morphology and dispersion.
Spezifikation
Spezifikation
ATG2A
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Human
Q2TAZ0
23130
ATG2A Fusion Protein Ag19709
Primary
-20°C
ATG2A
0.35 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
ATG2A, KIAA0404
ATG2A
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
ATG2A Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech