Learn More
ATG2A Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 23226-1-AP-20UL
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16862245
  • 136.48 CHF / 20 Mikroliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Required for both autophagosome formation and regulation of lipid droplet morphology and dispersion.
Spezifikation
Spezifikation
ATG2A
Polyclonal
Unconjugated
ATG2A
ATG2A, KIAA0404
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
23130
-20°C
Liquid
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
0.35 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q2TAZ0
ATG2A
ATG2A Fusion Protein Ag19709
20 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
ATG2A Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech > 20 μL; Unconjugated