Learn More
Navailles Asynchroner ESD-Stuhl
Dieser asynchrone ESD-Stuhl eignet sich für Präzisionsarbeiten in Reinräumen, passt sich hervorragend an alle Arbeitsstellungen an und bietet unübertroffene Ergonomie und Arbeitskomfort.Er unterstützt insbesondere die Lendenwirbel in allen Positionen.
Marke: Navailles 7EG 40GHLE 01 905
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Chromiertes, 5-beiniges, abriebfestes, verstärktes Unterteil, mit antistatischen Rollen oder Gleitern
- Chrom-Gashebesäule mit Höhenverstellung und Stoßdämpfer
- Ergonomischer Sitz aus schwarzem KANGO™ Polyurethan
- Verstellbarer Fußring aus Aluminium
- Unabhängig einstellbare Sitz- und Rückenlehnenneigung mit einem Fingertipphebel dank asynchronem Mechanismus
- Spezielles leitfähiges Polyurethan wird an die Metallteile des Stuhls angeschlossen, sodass Strom durch Carbonrollen oder Pads abgeleitet werden kann
- Spezielles leitfähiges Polyurethan wird an die Metallteile des Stuhls angeschlossen, sodass Strom durch Carbonrollen oder Pads abgeleitet werden kann
- Baugruppe, die für einen perfekten Abfall der elektrischen Ladung zum Boden entwickelt wurde (Reaktivitätstest durch das LCIE)
Spezifikation
Schwarz | |
Ja | |
ISO 3 | |
Reinräume | |
265 lb. | |
Polyurethan | |
30,2 lb. | |
Keine | |
59 cm |
570 bis 810 mm | |
Keine Armlehnen | |
Polyurethan | |
Gasfedersäule | |
120 kg | |
8 Jahre | |
13,7 kg | |
23,2 in. |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Navailles Asynchroner ESD-Stuhl > Asynchroner ESD-Stuhl; Radtyp:Keine Räder; einstellbar (Höhe):570 bis 810 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur