Learn More
mb2 Swivel Antistatic Work Chair in Polyurethane - Asyncronous - Glides Artikelnummer.: 13416339
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
mb2 Swivel Antistatic Work Chair in Polyurethane - Asyncronous - Glides
Artikelnummer. 13416339
Seat: 540 to 780 mm
Click to view available options
:
Seat: 540 to 780 mm
Artikelnummer. 13416339
Marke: mb2 245B3C1D2E3
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Swivel antistatic work chair in polyurethane, Asynchronous mechanism, high gas lift with footrest and glides
  • Antistatic work chair
  • Seat and backrest in multilayers of beech and poplar wood, entirely foamed with black antistatic polyurethane
  • Backrest mechanism in height, depth and permanent contact adjustable and in every position lockable
  • Gas height adjustment
  • Antistatic glides
  • 5-spoke base in die-cast polished aluminium
Spezifikation
Produkttyp ESD Chair
Farbe Black
Einstellbar (Höhe) Yes
Verstellbar Seat Height, Seat Tilt, Backrest Height, Backrest Tilt
Rückenausführung Ergonomic
Höhe (metrisch) Sitz 540 to 780 mm
Enthält Five-star Base, Conductive Pads
Menge Je 1
Sitzmaterial Polyurethane foam
Sitzhöhe 560 to 800 mm
Gewicht (metrisch) 14.30 kg
Mit Armlehnen No
Mit Rückenlehne Yes
Mit Laufrollen No
Fußstütze Yes
Mit Unterstützung der Lendenwirbelsäule No
Mit Neigung Yes
Material Polyurethane
Sitztyp Stool with Back
Name des Produkts
mb2 Swivel Antistatic Work Chair in Polyurethane - Asyncronous - Glides >