Learn More
Thermo Scientific Chemicals Aspartam, 98%
Ein nicht-nutritiver Süßstoff und Dipeptidester über 160 mal süßer als Saccharose
66.10 CHF - 386.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 22839-47-0 |
---|---|
Summenformel | C14H18N2O5 |
Molekulargewicht (g/mol) | 294.31 |
MDL-Nummer | MFCD00002724 |
InChI-Schlüssel | IAOZJIPTCAWIRG-QWRGUYRKSA-N |
Synonym | aspartame, nutrasweet, asp-phe-ome, asp-phe methyl ester, aspartam, aspartamum, aspartamo, l-aspartyl-l-phenylalanine methyl ester, aspartylphenylalanine methyl ester, dipeptide sweetener |
PubChem CID | 134601 |
ChEBI | CHEBI:2877 |
IUPAC-Name | (3S)-3-Amino-4-[[(2S)-1-methoxy-1-oxo-3-phenylpropan-2-yl]amino]-4-oxo-buttersäure |
SMILES | COC(=O)[C@H](CC1=CC=CC=C1)NC(=O)[C@@H](N)CC(O)=O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15444109
|
Thermo Scientific Chemicals
J61523.06 |
5 g |
66.10 CHF
5 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15454109
|
Thermo Scientific Chemicals
J61523.14 |
25 g |
155.00 CHF
25 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15464109
|
Thermo Scientific Chemicals
J61523.22 |
100 g |
386.00 CHF
100 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Aspartame is a synthetic and low-calorie sweetener and is used as an active ingredient in consumer foods, beverages, soft drinks, breath mints, sugar free chewing gum, cocoa mixes, frozen desserts, chewable vitamin supplements, milk drinks, cerals, pharmaceutical drugs and supplements, tabletop sweeteners and diet sodas.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AnwendungenAspartam ist ein synthetischer und kalorienarmer Süßstoff und wird als Wirkstoff in Konsumgütern, Getränken, Erfrischungsgetränken, Minzbonbons, zuckerfreiem Kaugummi, Kakaomischungen, gefrorenen Desserts, kaubaren Vitaminpräparaten, Milchgetränken, Müslis, pharmazeutischen Arzneimitteln und Nahrungsergänzungsmitteln, Süßungsmitteln und Diät-Erfrischungsgetränken verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Ameisensäure, Dimethylsulfoxid. Kaum löslich in Wasser und Ethanol.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Chemische Identifikatoren
22839-47-0 | |
294.31 | |
IAOZJIPTCAWIRG-QWRGUYRKSA-N | |
134601 | |
(3S)-3-Amino-4-[[(2S)-1-methoxy-1-oxo-3-phenylpropan-2-yl]amino]-4-oxo-buttersäure |
C14H18N2O5 | |
MFCD00002724 | |
aspartame, nutrasweet, asp-phe-ome, asp-phe methyl ester, aspartam, aspartamum, aspartamo, l-aspartyl-l-phenylalanine methyl ester, aspartylphenylalanine methyl ester, dipeptide sweetener | |
CHEBI:2877 | |
COC(=O)[C@H](CC1=CC=CC=C1)NC(=O)[C@@H](N)CC(O)=O |
Spezifikation
Aspartame | |
22839-47-0 | |
C14H18N2O5 | |
MFCD00002724 | |
14,839 | |
Soluble in formic acid,dimethyl sulfoxide. Sparingly soluble in water and ethanol. | |
COC(=O)[C@H](CC1=CC=CC=C1)NC(=O)[C@@H](N)CC(O)=O | |
294.31 | |
CHEBI:2877 | |
98% |
243°C to 245°C | |
Weiß | |
HOOCCH2CH(NH2)CONHCH(CH2C6H5)COOCH3 | |
2223850 | |
aspartame, nutrasweet, asp-phe-ome, asp-phe methyl ester, aspartam, aspartamum, aspartamo, l-aspartyl-l-phenylalanine methyl ester, aspartylphenylalanine methyl ester, dipeptide sweetener | |
IAOZJIPTCAWIRG-QWRGUYRKSA-N | |
(3S)-3-Amino-4-[[(2S)-1-methoxy-1-oxo-3-phenylpropan-2-yl]amino]-4-oxo-buttersäure | |
134601 | |
294.3 | |
Pulver |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 245-261-3
missing translation for 'rtecsNumber' : WM3407000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Kühl lagern