Learn More
Thermo Scientific Chemicals Aspartam, 98% Artikelnummer.: 15444109
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals Aspartam, 98%
Artikelnummer. 15444109
5 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Artikelnummer. 15444109
Marke: Thermo Scientific Chemicals J61523.06
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Ein nicht-nutritiver Süßstoff und Dipeptidester über 160 mal süßer als Saccharose
Aspartame is a synthetic and low-calorie sweetener and is used as an active ingredient in consumer foods, beverages, soft drinks, breath mints, sugar free chewing gum, cocoa mixes, frozen desserts, chewable vitamin supplements, milk drinks, cerals, pharmaceutical drugs and supplements, tabletop sweeteners and diet sodas.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Aspartam ist ein synthetischer und kalorienarmer Süßstoff und wird als Wirkstoff in Konsumgütern, Getränken, Erfrischungsgetränken, Minzbonbons, zuckerfreiem Kaugummi, Kakaomischungen, gefrorenen Desserts, kaubaren Vitaminpräparaten, Milchgetränken, Müslis, pharmazeutischen Arzneimitteln und Nahrungsergänzungsmitteln, Süßungsmitteln und Diät-Erfrischungsgetränken verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Ameisensäure, Dimethylsulfoxid. Kaum löslich in Wasser und Ethanol.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22839-47-0
Summenformel C14H18N2O5
Molekulargewicht (g/mol) 294.31
MDL-Nummer MFCD00002724
InChI-Schlüssel IAOZJIPTCAWIRG-QWRGUYRKSA-N
Synonym aspartame, nutrasweet, asp-phe-ome, asp-phe methyl ester, aspartam, aspartamum, aspartamo, l-aspartyl-l-phenylalanine methyl ester, aspartylphenylalanine methyl ester, dipeptide sweetenerMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 134601
ChEBI CHEBI:2877
IUPAC-Name (3S)-3-Amino-4-[[(2S)-1-methoxy-1-oxo-3-phenylpropan-2-yl]amino]-4-oxo-buttersäure
SMILES COC(=O)[C@H](CC1=CC=CC=C1)NC(=O)[C@@H](N)CC(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aspartame
Schmelzpunkt 243°C to 245°C
Farbe Weiß
Strukturformel HOOCCH2CH(NH2)CONHCH(CH2C6H5)COOCH3
Beilstein 2223850
Merck Index 14,839
Löslichkeitsinformationen Soluble in formic acid,dimethyl sulfoxide. Sparingly soluble in water and ethanol.
Menge 5 g
Formelmasse 294.3
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerN28L015 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/03/2025 Catalog NumberJ61523.06,J61523.14,J61523.22
ChargennummerN21L063 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/02/2025 Catalog NumberJ61523.06,J61523.14,J61523.22
ChargennummerY22K018 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/11/2024 Catalog NumberJ61523.06,J61523.14,J61523.22
ChargennummerU22K017 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/09/2024 Catalog NumberJ61523.06,J61523.14,J61523.22
ChargennummerS17K001 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/07/2024 Catalog NumberJ61523.06,J61523.14,J61523.22
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Aspartam, 98% >