Learn More
RETSCH AS 200 Comfort Siebspanneinheiten
1200.00 CHF - 1350.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Spannvorrichtungen |
---|---|
Durchmesser (metrisch) | 100/150/200/203 mm |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Analyse-Siebschüttler AS 200 |
Verpackungsmenge | Je 1 |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10379941
|
RETSCH
32.662.0004 |
Trockensiebung |
1200.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
10330822
|
RETSCH
32.662.0006 |
Nassiebung |
1350.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
Typ: Universal-Nass-Siebspanneinheit comfort für Analysensiebe 100/150/200/203mm
Spezifikation
Spannvorrichtungen | |
100/150/200/203 mm | |
Analyse-Siebschüttler AS 200 | |
Je 1 |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
RETSCH AS 200 Comfort Siebspanneinheiten