Learn More
RETSCH AS 200 Comfort Siebspanneinheiten
Marke:  RETSCH 32.662.0006
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10330822
  • 1350.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-12-2025
Beschreibung
Typ: Universal-Nass-Siebspanneinheit comfort für Analysensiebe 100/150/200/203mm
Spezifikation
Spezifikation
Spannvorrichtungen
Nassiebung
Je 1
100/150/200/203 mm
Analyse-Siebschüttler AS 200
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
RETSCH AS 200 Comfort Siebspanneinheiten > Zur Verwendung mit Nasssieben