Learn More
Thermo Scientific™ ART™ Extra lange Spitzen
Überlegene Spitzen für jede Anwendung und jede Pipette
Marke: Thermo Scientific™ 3510
17.77 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "25076" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Überlegene Spitzen für jede Anwendung und jede Pipette
Thermo Scientific™ ART™ Extra lange Spitzen in bewährter ART Qualität, Leistung und Zuverlässigkeit sinddurch die höchsten Thermo Scientific Standards mit weltweitem Support abgesichert.
Jede Spitze ist zertifiziert, erfüllt die höchsten Branchenstandards für Präzision und Klarheit beim Guss und ist frei von RNase, DNase, ATP und Pyrogenen. Außerdem erfüllen alle Spitzenmodelle die genauen Herstellerspezifikationen der jeweiligen Pipettenmarke.
Spezifikation
ART 10 REACH, Spitze ohne Filter | |
Ungefiltert | |
Bulk |
10 μ l | |
Unsteril | |
ART |
Aktionen
-
Thermo Scientific ClipTip
,
Thermo Scientific ART
,
Thermo Scientific Finnpipette
,
Thermo Scientific Matrix
Exklusive Promotion für Liquid Handling
Präzision freischalten: Top-Pipetten und Tipps zur Promotion!Aktionscode: 25076Gültig bis zum: 2025-06-30
-
Invitrogen
,
ABI Applied Biosystems
,
Thermo Scientific
,
Affymetrix eBioscience
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Exklusive Einsparungen für den Erfolg Ihrer Forschung.Aktionscode: 24108Gültig bis zum: 2025-07-04
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13