Learn More
Gilson™ PIPETMAN™ EcoPack™ Spitzen
Gewährleistet eine optimale Leistungsfähigkeit der PIPETMAN Pipetten über den gesamten Volumenbereich. Gilson™ PIPETMAN™ EcoPack™ Spitzen sind vollständig autoklavierbar.
Marke: Gilson™ F161450
Beschreibung
- Die optimierte Geometrie und das Material aus reinem Polypropylen sorgen für eine geringe Retention und eine natürlich hydrophobe Oberfläche
- Aufgrund der Herstellung in einem Reinraum sind sie frei von Verunreinigungen
- Garantierte Rückverfolgbarkeit von der Gussform bis zum Labortisch
- Dank der feinen Graduierungen ist das pipettierte Volumen leicht zu erkennen
- Nur geringer Kraftaufwand beim Aufstecken der Spitzen erforderlich
- Einfache Identifizierung durch farbkodierte Verpackung
- Die Großpackungen sind mit einem manipulationssicheren Streifen versiegelt, den man leicht öffnen kann
- Die Großpackungen sind durch Schnellverschlussstreifen verschließbar, um Kontaminationen und dem Verlust von Spitzen vorzubeugen
- Jede EcoPack Packung enthält 10,000 Spitzen (10 Beutel mit je 1000 Spitzen)
Spezifikation
0,1 bis 20 μl | |
Unsteril | |
Autoklavierbar | |
15,67 in. | |
.4 mm | |
Bagged | |
Bulk | |
Pipettenspitzen | |
Gilson Pipetman | |
Pipetman Ecopack | |
2 μL, 10 μL |
Ungefiltert | |
Clear | |
DL10 | |
39.8 cm | |
Gilson™ Pipetman™ | |
Universal | |
10000 | |
Single-use | |
Ja | |
Polypropylen |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13