Learn More
Thermo Scientific™ ART™ SoftFit-L™ Pipettenspitzen mit geringer Retention in Gestellen mit abnehmbaren Deckeln
Pipettieren Sie Proben mit der Genauigkeit und Präzision, die Sie von Ihrer Pipette erwarten, jedes Mal mit den Thermo Scientific ART SoftFit L Pipettenspitzen. Für den Gebrauch mit Rainin™ LTS Pipetten.
145.00 CHF - 156.00 CHF
Spezifikation
Gefiltert | Gefiltert |
---|---|
Sterilität | Steril |
Farbe | Naturfarben |
Reinigungsnachweise | Frei von DNase, RNase, DNA, ATP und Endotoxin |
Format | Racks |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10041201
![]() |
Thermo Scientific™
2779-05 |
1000 μl |
151.00 CHF
768 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10600663
![]() |
Thermo Scientific™
2749-05 |
20 μl |
145.00 CHF
960 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10754533
![]() |
Thermo Scientific™
2769-05 |
200 μl |
156.00 CHF
960 Stück |
Verfügbar ab: 25-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Pipettieren Sie Proben mit der Genauigkeit und Präzision, die Sie von Ihrer Pipette erwarten, jedes Mal mit den Thermo Scientific ART SoftFit L Pipettenspitzen. Für den Gebrauch mit Rainin™ LTS Pipetten.
Das SoftFit-L System ist kompatibel mit Rainin LTS Pipetten von Rainin Instrument LCC.
- Mit geringer Retention erhältlich
- Sterile Spitzen sind zertifiziert frei von RNase, DNase und Pyrogen.
- Hergestellt nach den höchsten Qualitätsnormen der Branche
Spezifikation
Gefiltert | |
Naturfarben | |
Racks | |
SoftFit L |
Steril | |
Frei von DNase, RNase, DNA, ATP und Endotoxin | |
Rainin™ LTS™ LiteTouch™ |