Learn More
Thermo Scientific™ ART™ SoftFit-L™ Pipettenspitzen mit geringer Retention in Gestellen mit abnehmbaren Deckeln
GREENER_CHOICE
Pipettieren Sie Proben mit der Genauigkeit und Präzision, die Sie von Ihrer Pipette erwarten, jedes Mal mit den Thermo Scientific ART SoftFit L Pipettenspitzen. Für den Gebrauch mit Rainin™ LTS Pipetten.
Marke:  Thermo Scientific™ 2769-05
109.07 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "25076" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10754533
  • 156.00 CHF / 960 Stück
Exklusive Promotion für Liquid Handling
Aktionscode 25076 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-09-2025
Beschreibung
Pipettieren Sie Proben mit der Genauigkeit und Präzision, die Sie von Ihrer Pipette erwarten, jedes Mal mit den Thermo Scientific ART SoftFit L Pipettenspitzen. Für den Gebrauch mit Rainin™ LTS Pipetten.
Das SoftFit-L System ist kompatibel mit Rainin LTS Pipetten von Rainin Instrument LCC.
  • Mit geringer Retention erhältlich
  • Sterile Spitzen sind zertifiziert frei von RNase, DNase und Pyrogen.
  • Hergestellt nach den höchsten Qualitätsnormen der Branche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
200 l, mit Filter, steril, Gestell
Gefiltert
Naturfarben
1,97 in.
Frei von DNase, RNase, DNA, ATP und Endotoxin
Universal, Low Retention
Rainin™ LTS™ LiteTouch™
200 μl
Steril
200 l
5,00 cm
Racks
Grün
SoftFit L
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ ART™ SoftFit-L™ Pipettenspitzen mit geringer Retention in Gestellen mit abnehmbaren Deckeln > Volumen: 200 μl