Learn More
Thermo Scientific™ ART™ Barriere-Pipettenspitzen im Klappdeckelgestell, extra lange Pipettenspitzen
GREENER_CHOICE
Pipettieren Sie genau und konsistent mit den Thermo ScientificTM ArtTM Barriere-Pipettenspitzen in verlängerter Ausführung im Klappdeckelgestell, die sich bei Kontakt mit möglichen Kontaminanten verschließen.
Marke:  Thermo Scientific™ 2160P-05-HR
122.71 CHF gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15163606
  • 173.00 CHF / 768 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Im Gegensatz zu Standard-Filterspitzen verschließen Thermo Scientific™ ART™ Barriere-Pipettenspitzen die Pipetten, wenn sie möglichen Verunreinigungen ausgesetzt werden. Die Pipettenspitzen aus den Nachladeeinsätzen rasten sicher in das umweltfreundliche, wiederverwendbare Rack ein. Der Deckel kann aufgeklappt oder komplett abgenommen werden. Der Fixierbügel verhindert Kontamination, da die verbleibenden Pipettenspitzen steril bleiben und ermöglicht eine einfache Einhandbedienung. ART-Racks mit Klappdeckel sind in den Ausführungen geringe Retention, MicroPoint, extra lang und anderen Spezialausführungen erhältlich.
Merkmale:
  • Stapelbare Gestelle mit Klappdeckel sparen Platz in Ihrem Labor.
  • Sterile Spitzen sind zertifiziert frei von RNase, DNase und Pyrogen.
Empfohlen für:
  • Liquid Handling
  • Molekularbiologie
  • PCR
  • Biotechnologie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Im aufklappbaren Gestell, Barriere-Spitze, geringe Retention, besonders lang
Gefiltert
Natural
3.6 Zoll
Frei von RNase, DNase, DNA, ATP, PCR-Inhibitoren und Endotoxin
Universelle Passform
ART
200 μl
Steril
ART-Sperrfilter
9.09 cm
Aufklappbares Gestell
Universelle Passform
Steril & PCR-fähig
Sonderangebote
  • Thermo Scientific ClipTip , Thermo Scientific ART , Thermo Scientific Finnpipette , Thermo Scientific Matrix
    Präzision freischalten: Top-Pipetten und Tipps zur Promotion!
    Aktionscode: 25076
    Gültig bis zum2025-06-30
    Tage
    75
    Stunden
    21
    Minuten
    59
    Sekunden
    33
  • Mehrere Hersteller
    Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre Analysen
    Aktionscode: 24135
    Gültig bis zum2025-07-13
    Tage
    89
    Stunden
    21
    Minuten
    59
    Sekunden
    33
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    14
    Stunden
    21
    Minuten
    59
    Sekunden
    33
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24155
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    14
    Stunden
    21
    Minuten
    59
    Sekunden
    33
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.03.2025 und dem 30.04.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ ART™ Barriere-Pipettenspitzen im Klappdeckelgestell, extra lange Pipettenspitzen > ART™ Low Retention, Extended Length, Barrier Pipette Tips; Volume: 200μL; Tip Model: ART 200 REACH; Sterility: Sterile; Unit Size: Case of 5 x Packs of 8 x Racks of 96 tips (3840 tips in total)
Begrenzte Garantiezeit: Vorbehaltlich aller Gewährleistungsanforderungen und -ausschlüsse, die in unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen dargelegt sind, wird dieses Produkt ab dem Datum, an dem wir das Produkt versenden, und für neunzig (90) Tage danach garantiert. Haftungsausschluss für die Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.