Learn More
Thermo Scientific™ ART™ Barriere-Pipettenspitzen im Klappdeckelgestell, extra lange Pipettenspitzen
GREENER_CHOICE
Pipettieren Sie genau und konsistent mit den Thermo ScientificTM ArtTM Barriere-Pipettenspitzen in verlängerter Ausführung im Klappdeckelgestell, die sich bei Kontakt mit möglichen Kontaminanten verschließen.
Marke:  Thermo Scientific™ 2160P-HR
110.47 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "25076" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15153606
  • 207.00 CHF / 768 Stück
Lager vorrätig
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Im Gegensatz zu Standard-Filterspitzen verschließen Thermo Scientific™ ART™ Barriere-Pipettenspitzen die Pipetten, wenn sie möglichen Verunreinigungen ausgesetzt werden. Die Pipettenspitzen aus den Nachladeeinsätzen rasten sicher in das umweltfreundliche, wiederverwendbare Rack ein. Der Deckel kann aufgeklappt oder komplett abgenommen werden. Der Fixierbügel verhindert Kontamination, da die verbleibenden Pipettenspitzen steril bleiben und ermöglicht eine einfache Einhandbedienung. ART-Racks mit Klappdeckel sind in den Ausführungen geringe Retention, MicroPoint, extra lang und anderen Spezialausführungen erhältlich.
Merkmale:
  • Stapelbare Gestelle mit Klappdeckel sparen Platz in Ihrem Labor.
  • Sterile Spitzen sind zertifiziert frei von RNase, DNase und Pyrogen.
Empfohlen für:
  • Liquid Handling
  • Molekularbiologie
  • PCR
  • Biotechnologie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ART-Sperrfilter, gefiltert, steril, geklapptes Gestell
Gefiltert
Natural
3.6 Zoll
Frei von RNase, DNase, DNA, ATP, PCR-Inhibitoren und Endotoxin
Universelle Passform
ART
200 μl
Steril
ART-Sperrfilter
9.09 cm
Aufklappbares Gestell
Universelle Passform
Steril & PCR-fähig
Name des Produkts
Thermo Scientific™ ART™ Barriere-Pipettenspitzen im Klappdeckelgestell, extra lange Pipettenspitzen > Verlängerte ART™ Pipettenspitzen mit Barriere; Volumen: 200 μl; Spitzenmodell: Art 200 REACH; Sterilität: Steril; Packungsgröße: Karton mit 5er-Packungen von je 8 Gestellen mit 96 Spitzen (insgesamt 3840 Spitzen)
Begrenzte Garantiezeit: Vorbehaltlich aller Gewährleistungsanforderungen und -ausschlüsse, die in unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen dargelegt sind, wird dieses Produkt ab dem Datum, an dem wir das Produkt versenden, und für neunzig (90) Tage danach garantiert. Haftungsausschluss für die Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.