Learn More
Arsen-Standardlösung, für AAS,1 mg/ml As in 2 % KOH, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7440-38-2 | As | 74.92 g/mol
Marke: Thermo Scientific Acros 195821000
54.02 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die AtomadsorptionsspektroskopieSpezifikation
Arsenic standard solution | |
Kunststoffflasche | |
1.02g/mL | |
As | |
MFCD00085309 | |
RQNWIZPPADIBDY-UHFFFAOYSA-N | |
Arsen | |
5359596 | |
CHEBI:27563 | |
AAS |
1 mg/ml As in 2% KOH | |
7440-38-2, 1310-58-3, 7732-18-5 | |
Lösung | |
997 to 1003 μg/mL of As(3+) in 2% KOH (20°C) | |
15, 784 | |
[As] | |
74.92 | |
100 mL | |
74.92 |
Sicherheit und Handhabung
- Arsenic atomic absorption standard solution
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0465080 | Analysenzertifikat | 30/07/2024 | 195821000,195825000 |
A0456277 | Analysenzertifikat | 20/11/2023 | 195821000,195825000 |
A0398066 | Analysenzertifikat | 15/12/2022 | 195821000,195825000 |
A0411336 | Analysenzertifikat | 13/12/2022 | 195821000,195825000 |
A0411010 | Analysenzertifikat | 13/12/2022 | 195821000,195825000 |