Learn More
Arsen-Standardlösung, für AAS,1 mg/ml As in 2 % KOH, Thermo Scientific Chemicals
52.96 CHF - 144.72 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Arsenic standard solution |
---|---|
Konzentration | 997 to 1003 μg/mL of As(3+) in 2% KOH (20°C) |
Namenshinweis | 1 mg/ml As in 2% KOH |
CAS | 7440-38-2, 1310-58-3, 7732-18-5 |
Verpackung | Kunststoffflasche |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10452581
|
Thermo Scientific Acros
195821000 |
100 mL | Kunststoffflasche |
52.96 CHF
100 Milliliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10462581
|
Thermo Scientific Acros
195825000 |
500 mL | Kunststoffflasche |
144.72 CHF
500 Milliliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die AtomadsorptionsspektroskopieSpezifikation
Arsenic standard solution | |
1 mg/ml As in 2% KOH | |
Kunststoffflasche | |
MFCD00085309 | |
RQNWIZPPADIBDY-UHFFFAOYSA-N | |
Arsen | |
5359596 | |
74.92 | |
1.02g/mL |
997 to 1003 μg/mL of As(3+) in 2% KOH (20°C) | |
7440-38-2, 1310-58-3, 7732-18-5 | |
As | |
15, 784 | |
[As] | |
74.92 | |
CHEBI:27563 | |
AAS | |
Lösung |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden
GHS P Statement:
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS-Signalwort: Gefahr
- Arsenic atomic absorption standard solution
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.