Learn More
Arsenpulver, -20 Mesh, 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11321148
Verfügbar ab: 17-07-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Arsenpulver, -20 Mesh, 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11321148
250 g
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Artikelnummer. 11321148
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010101.30
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7440-38-2 | As | 74.92 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-38-2
Summenformel As
Molekulargewicht (g/mol) 74.92
MDL-Nummer MFCD00085309
InChI-Schlüssel RQNWIZPPADIBDY-UHFFFAOYSA-N
Synonym arsenicals, arsenic, inorganic, arsenic-75, arsen, gray, grey, black, metallic, compounds, colloidal
PubChem CID 5359596
ChEBI CHEBI:27563
IUPAC-Name Arsen
SMILES [As]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Arsenic powder
Farbe Schwarz bis silberfarben
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN1558
Menge 250 g
Reinheit (%) 99%
Netzgröße −20 Mesh
Geruch Geruchsneutral
Form Pulver
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZ09K028 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/12/2024 Catalog Number010101.18,010101.30
ChargennummerT06I085 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/08/2022 Catalog Number010101.18,010101.30,010105.FI
ChargennummerG23Z001 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number010101.18,010101.30,010105.FI
ChargennummerJ12U005 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number010101.18,010101.30,010105.FI
ChargennummerW09H057 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number010101.18,010101.30,010105.FI
Name des Produkts
Arsenpulver, -20 Mesh, 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >