Learn More
Arsenpulver, -20 Mesh, 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Arsenic powder |
Farbe | Schwarz bis silberfarben |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
UN-Nummer | UN1558 |
Menge | 50 g |
Reinheit (%) | 99% |
Netzgröße | −20 Mesh |
Geruch | Geruchsneutral |
Form | Pulver |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Arsenic powder
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P311-GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Name des Produkts
Arsenpulver, -20 Mesh, 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur