Learn More
Arsen(III)-sulfid, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11354977
Zum Warenkorb hinzufügen
Arsen(III)-sulfid, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11354977
25 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11354977
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 041980.14
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Für die Vakuumabscheidung
For vacuum deposition
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1303-33-9
Summenformel As2S3
Molekulargewicht (g/mol) 246.02
MDL-Nummer MFCD00003435
InChI-Schlüssel CUGMJFZCCDSABL-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name diarsenic(3+) trisulfanediide
SMILES [S--].[S--].[S--].[As+3].[As+3]
Spezifikation
Siedepunkt 707°C
Chemischer Name oder Material Arsenic(III) sulfide
Schmelzpunkt 300°C
Physikalische Form Verschmolzene Klumpen
Menge 25 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN1557
Merck Index 14,806
Formelmasse 246.03
Reinheit (%) 99.999%
Geruch Like rotten eggs
Dichte 3.43 g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerU05K041 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/08/2024 Catalog Number041980.06,041980.14
ChargennummerA25X044 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number041980.06,041980.14
ChargennummerY20D045 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number041980.06,041980.14
ChargennummerN11H017 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number041980.06,041980.14
ChargennummerE28T022 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number041980.06,041980.14
Name des Produkts
Arsen(III)-sulfid, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >