Learn More
Arsen(III)-sulfid, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11379508
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Arsen(III)-sulfid, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11379508
25 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11379508
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 043340.14
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 1303-33-9 | As2S3 | 246.02 g/mol
For vacuum deposition.Arsenic(III) sulfide is used to make infrared-transmitting glass, pyrotechnics, pigments, linoleum, electrical semiconductors and photoconductors. It acts as a reducing agent and serves as a tanning agent. It is also used for depilating hides and veterinary medication. Further, it is used as an inorganic photoresist to fabricate 3-D nanostructures. In addition to this, it is used in the treatment for acute promyelocytic leukemia.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1303-33-9
Summenformel As2S3
Molekulargewicht (g/mol) 246.02
MDL-Nummer MFCD00003435
InChI-Schlüssel CUGMJFZCCDSABL-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name diarsenic(3+) trisulfanediide
SMILES [S--].[S--].[S--].[As+3].[As+3]
Spezifikation
Siedepunkt 707°C
Chemischer Name oder Material Arsenic(III) sulfide
Schmelzpunkt 300°C
Farbe Gelb
Physikalische Form Verschmolzene Stücke
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 99.99% (Metals basis)
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 246.03
Geruch Like rotten eggs
Dichte 3.43
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerN18L025 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/02/2025 Catalog Number043340.14,043340.06
ChargennummerR29K024 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog Number043340.14,043340.06
ChargennummerR11I039 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/08/2022 Catalog Number043340.14,043340.06
ChargennummerM26D030 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number043340.14,043340.06
ChargennummerX11H066 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number043340.14,043340.06
Name des Produkts
Arsen(III)-sulfid, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >