Learn More
Arsen(III)-selenid, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Für die Vakuumabscheidung
40.55 CHF - 666.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 1303-36-2
Summenformel As2Se3
Molekulargewicht (g/mol) 386.76
MDL-Nummer MFCD00014166
InChI-Schlüssel WBFMCDAQUDITAS-UHFFFAOYSA-N
Synonym arsenic triselenide, diarsenic triselenide, arsenic selenide, arsenous selenide, arsenic sesquiselenide, unii-xws0w0gb8g, diarsenic triselenide asse3, arsenic iii selenide, xws0w0gb8g
PubChem CID 14772
IUPAC-Name [(selanylidenarsanyl)selanyl]arsaneselone
SMILES [Se]=[As][Se][As]=[Se]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11327587
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
012849.02
0.5 g Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11337587
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
012849.06
5 g
150.00 CHF
5 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11317587
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
012849.14
25 g
666.00 CHF
25 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H330
Fatal if inhaled.
P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P281-P301+P310-P304+P340-P308+P313-P311-P330-P501c
H301+H331-H350-H373
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 9; Packing Group: III; Proper Shipping Name: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCES, SOLID, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 215-119-5
missing translation for 'rtecsNumber' : CG2285000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Arsen(III)-selenid, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals