Learn More
Arsen(III)-selenid, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11337587
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Arsen(III)-selenid, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11337587
5 g
Click to view available options
Menge:
0.5 g
5 g
25 g
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11337587
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 012849.06
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Für die Vakuumabscheidung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1303-36-2
Summenformel As2Se3
Molekulargewicht (g/mol) 386.76
MDL-Nummer MFCD00014166
InChI-Schlüssel WBFMCDAQUDITAS-UHFFFAOYSA-N
Synonym arsenic triselenide, diarsenic triselenide, arsenic selenide, arsenous selenide, arsenic sesquiselenide, unii-xws0w0gb8g, diarsenic triselenide asse3, arsenic iii selenide, xws0w0gb8gMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 14772
IUPAC-Name [(selanylidenarsanyl)selanyl]arsaneselone
SMILES [Se]=[As][Se][As]=[Se]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Arsenic(III) selenide
Schmelzpunkt 260 °C
Physikalische Form Verschmolzene Stücke
Menge 5 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN3077
Merck Index 14,805
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water and soluble in nitric acid.
Formelmasse 386.72
Reinheit (%) 99.999%
Geruch Geruchsneutral
Dichte 4.75 g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerM24D065 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number012849.06,012849.02,012849.14
ChargennummerL12M24 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number012849.06,012849.02,012849.14
ChargennummerE15Y019 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number012849.06,012849.02,012849.14
ChargennummerH24K34 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/11/2021 Catalog Number012849.06,012849.02,012849.14
ChargennummerK09P35 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/11/2021 Catalog Number012849.06,012849.02,012849.14
Name des Produkts
Arsen(III)-selenid, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >