Learn More
Arsen(III)-iodid, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7784-45-4 | AsI3 | 455.635 g/mol
182.00 CHF - 598.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 7784-45-4
Summenformel AsI3
Molekulargewicht (g/mol) 455.635
MDL-Nummer MFCD00014170
InChI-Schlüssel IKIBSPLDJGAHPX-UHFFFAOYSA-N
Synonym arsenous triiodide, arsenic iii iodide, arsenic iodide, arsenic triiodide, triiodoarsine, arsenous iodide, hsdb 420, arsen iii-jodid
PubChem CID 24575
IUPAC-Name Arsenigtriiodid
SMILES [As](I)(I)I
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11324957
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
041962.06
5 g
182.00 CHF
5 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11334957
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
041962.14
25 g
598.00 CHF
25 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Arsenic(III) iodide is useful for preparing organoarsenic compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H301-H331
Giftig bei Verschlucken.
Giftig bei Einatmen.
P201-P202-P261-P264b-P270-P271-P281-P301+P310-P304+P340-P308+P313-P311-P330-P501c
H301+H331-H350
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:6.1; Verpackungsgruppe:II; Bezeichnung des Gutes:ARSENVERBINDUNGEN, FESTSTOFF, NICHT NÄHER SPEZIFIZIERT
missing translation for 'einecsNumber' : 232-068-4
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse CG1950000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Arsen(III)-iodid, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals