Learn More
Arsen(III)-iodid, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11334957
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Arsen(III)-iodid, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11334957
25 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11334957
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 041962.14
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 7784-45-4 | AsI3 | 455.635 g/mol
Arsenic(III) iodide is useful for preparing organoarsenic compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7784-45-4
Summenformel AsI3
Molekulargewicht (g/mol) 455.635
MDL-Nummer MFCD00014170
InChI-Schlüssel IKIBSPLDJGAHPX-UHFFFAOYSA-N
Synonym arsenous triiodide, arsenic iii iodide, arsenic iodide, arsenic triiodide, triiodoarsine, arsenous iodide, hsdb 420, arsen iii-jodid
PubChem CID 24575
IUPAC-Name Arsenigtriiodid
SMILES [As](I)(I)I
Spezifikation
Siedepunkt 424°C
Chemischer Name oder Material Arsenic(III) iodide
Schmelzpunkt 140°C
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN1557
Merck Index 14,803
Löslichkeitsinformationen Hydrolyzes slowly in water.
Formelmasse 455.64
Reinheit (%) 99.999%
Geruch Pungent
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 4.39 g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerW16K025 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/09/2024 Catalog Number041962.06,041962.14
ChargennummerW13J016 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/09/2023 Catalog Number041962.06,041962.14
ChargennummerZ02F062 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/04/2022 Catalog Number041962.06,041962.14
ChargennummerZ07H035 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number041962.06,041962.14
ChargennummerS10H017 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number041962.06,041962.14
Name des Produkts
Arsen(III)-iodid, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >