Learn More
Notrax Arrow Trax™ Non-Directional Chevron Patterned Entrance Mat
Notrax Entrance Mat - The needle punched fibers are durable and crush-resistant for extreme grime retention making it suitable for heavy traffic areas. Dense vinyl backing is moisture resistant and slip resistant to keep the mat in place.
Marke:  Notrax 118S0046CH
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17771938
  • 164.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 11-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Das in mehreren Richtungen verlaufende Fischgrätmuster des Arrow Trax™ sorgt für eine leistungsstarke Scheuerwirkung, was das Produkt zu einer unserer beliebtesten Teppichmatten macht und einen enormen Mehrwert bedeutet
  • Die nadelgestanzten Fasern sind langlebig und bruchfest, um Schmutz besonders gut einzufangen, und eignen sich daher für Bereiche mit hohem Verkehrsaufkommen
  • Die Rückseite aus dichtem Vinyl ist feuchtigkeitsbeständig und rutschfest, um ein Verrutschen der Matte zu verhindern
Spezifikation
Spezifikation
Aktivkohle
180 cm
Matten für Industrie und Gewerbe
71 in.
Polyester
120 cm
Name des Produkts
Notrax Arrow Trax™ Non-Directional Chevron Patterned Entrance Mat > Eingangsmatte; Länge: 180 cm; Breite: 120 cm