Learn More
Thermo Scientific™ ArrayScan™ Liquid Handling Module
Das Thermo Scientific™ ArrayScan™ Liquid-Handling-Modul wurde für die Verwendung mit dem Thermo Scientific™ ArrayScan™ Lebendzellmodul entwickelt und erweitert die Flexibilität der Plattform für die Analyse komplexer Zellzustände.
Marke: Thermo Scientific™ N010117B
Beschreibung
Das ArrayScan Liquid-Handling-Modul verfügt über Funktionen zum Absaugen, Dispensieren und Mischen von vier Deckplätzen. Das Modul ist in der Lage, mit einer einzelnen Spitze zu aspirieren und an jedem Ort zu dispensieren, wodurch ein hochflexibles Instrument entsteht. Das ArrayScan Liquid-Handling-Modul ist mit 6-Well-, 8-Well-, 24-Well-, 96-Well- und 384-Well-Platten kompatibel und nutzt Einwegspitzen mit einem Dispensiervolumen von 3 bis 200 μl.
Merkmale des ArrayScan Liquid-Handling-Moduls:
• Das Modul ist mit 6-Well-, 8-Well-, 24-Well-, 96-Well- und 384-Well-Platten kompatibel und nutzt Einwegspitzen mit einem Dispensiervolumen von 3 bis 200 μl
• Liquid Handling mit umfangreichen Funktionen von jeder Platte oder Wanne (3 Platten und 1 Viertelwanne)
• Dieser Standardarm ist mit einer einzelnen Pipettenspitze ausgestattet und wird von einer Spritzenpumpe angetrieben (z. B. zum Ansaugen, Dispensieren)
• Kompatibel mit allen ArrayScan-Modulen
• Dynamischer Zugriff auf Verbundproben- und Assay-Platten
• Übertragungsszenarien „eines auf viele“ oder „viele auf eines“ werden unterstützt
Enthält:
ArrayScan Liquid-Handling-Modul: Automatisches Liquid-Handling-Robotermodul mit Einzelspitze für Thermo Scientific™ ArrayScan™ HCA-Lesegeräte (High-Content-Analyse) mit Einwegspitzen (Standard- und Flüssigkeitsstandserkennung) zur Ansaugung und Dispensierung von mehreren Deck- und Lebendzellkammern.
Spezifikation
ArrayScan™ | |
3 bis 200 µl (±5 % in 1 µl-Schritten) | |
Thermo Scientific™ HCS Studio Zellanalyse-Software | |
87,63 cm (34,5 in) (W) x 109,22 cm (43 in) (H) x 74 cm (29 in) (D) | |
1 each | |
150 W (+ 500 W vom ArrayScan Lesegerät) |
ArrayScan HCA-Lesegeräte | |
6-Wells, 8-Wells, 384-Well-Platte, 24-Well-Platte, 96-Well-Platte | |
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich während des Betriebs : +18 °C bis +25 °C, zulässige relative Luftfeuchtigkeit im Betrieb (nicht kondensierend): >75 % (bei 30 °C) | |
59 kg | |
100V bis 240 V |