Learn More
Sartorius arium™ comfort I ASTM 1, 3 kombinierte Wasseraufbereitungssysteme ohne UV-Lampe, TOC-Überwachung
Verwenden Sie das Sartorius arium™ comfort I kombinierte System für die Herstellung von Reinstwasser des ASTM-Typs 1 und Reinwasser des Typs 3.
8130.00 CHF - 9585.00 CHF
Spezifikation
Bakterieller Gehalt | < 1 KBE/l |
---|---|
Tägliche Abgabe | 120 l/h (Typ 1), 8 l/h oder 16 l/h (Typ 3) |
Endotoxin-Konzentration | <0.001 EU/mL with a terminal ultrafiltration cartridge |
Feedwater Connector | 3/8 in. |
Speisewasserüberwachung | No |
Produktcode | Marke | Montage | Flussrate | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Montage | Flussrate | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16303076
![]() ![]() |
Sartorius
H2O-I-1-T |
Arbeitsfläche | 8 l/h |
8130.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
16313076
![]() |
Sartorius
H2O-I-2-T |
Arbeitsfläche | 12 l/h |
9585.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Einzigartiges Kassetten-Kit für die Herstellung von Reinstwasser höchster Qualität
- Die innovative iJust-Technologie verbessert die Produktwasserqualität
- Touchscreen mit intuitiver Menüführung
- Kompaktes Design mit SD-Kartensteckplatz
- Reproduzierbare und zuverlässige Ergebnisse
- Die arium Software steuert das Ventil am Konzentratauslass entsprechend den Messdaten für CaCO3 und CO2
- Erhältlich als Tischsystem für jeden Laborarbeitsplatz und zur Wandmontage mit integrierter Wandhalterung
Vorteile
- Optimierter, wirtschaftlicher Wasserverbrauch
- Hohe Produktwasserqualität zu jeder Zeit
- Garantierte längere Lebensdauer nachgeschalteter Reinstwassersysteme
Spezifikation
< 1 KBE/l | |
<0.001 EU/mL with a terminal ultrafiltration cartridge | |
No | |
Typ 1 und 3 | |
18.2 Mohm.cm | |
<5 ppb | |
2,0 bis 6,9 bar | |
HPLC, GC-MS, AAS, ICP-MS, Ionenchromatographie, TOC-Analyse, Photometrie, Pufferlösungen, Speisewasser für Laborgeräte wie Autoklaven, Glaswaschmaschinen usw. | |
< 1 ml | |
<1 NTU | |
43,5 cm | |
50,1 cm | |
47,6 cm | |
Ca. 31 kg (Betrieb); 23 kg (leer) |
120 l/h (Typ 1), 8 l/h oder 16 l/h (Typ 3) | |
3/8 in. | |
Tap | |
No | |
< 5 ppb | |
Wasseraufbereitungssystem | |
2 °C° bis 30 °C° | |
UV-Lampe | |
Adsorption durch sphärische Aktivkohle, Katalysator, Umkehrosmose, Deionisierung, UV-Strahlung, optionale Endpartikel und sterile Filtration | |
17 in. | |
19,7 in. | |
18,7 in. | |
68,3 lb. (Betrieb); 50,7 lb. (leer) | |
100/240 V AC (+/-10 %) 50/60 Hz 130 VA (max.) |