Learn More
Sartorius arium™ comfort I ASTM 1, 3 kombinierte Wasseraufbereitungssysteme ohne UV-Lampe, TOC-Überwachung
BIOPHARMA
Verwenden Sie das Sartorius arium™ comfort I kombinierte System für die Herstellung von Reinstwasser des ASTM-Typs 1 und Reinwasser des Typs 3.
Marke:  Sartorius H2O-I-2-T
8307.75 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16313076
  • 9585.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 28-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Einzigartiges Kassetten-Kit für die Herstellung von Reinstwasser höchster Qualität
  • Die innovative iJust-Technologie verbessert die Produktwasserqualität
  • Touchscreen mit intuitiver Menüführung
  • Kompaktes Design mit SD-Kartensteckplatz
  • Reproduzierbare und zuverlässige Ergebnisse
  • Die arium Software steuert das Ventil am Konzentratauslass entsprechend den Messdaten für CaCO3 und CO2
  • Erhältlich als Tischsystem für jeden Laborarbeitsplatz und zur Wandmontage mit integrierter Wandhalterung
Vorteile
  • Optimierter, wirtschaftlicher Wasserverbrauch
  • Hohe Produktwasserqualität zu jeder Zeit
  • Garantierte längere Lebensdauer nachgeschalteter Reinstwassersysteme
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
< 1 KBE/l
12 l/h
Wasseraufbereitungssystem
2 °C° bis 30 °C°
80%
Arbeitsfläche
Adsorption durch sphärische Aktivkohle, Katalysator, Umkehrosmose, Deionisierung, UV-Strahlung, optionale Endpartikel und sterile Filtration
17 in.
19,7 in.
18,7 in.
68,3 lb. (Betrieb); 50,7 lb. (leer)
100/240 V AC (+/-10 %) 50/60 Hz 130 VA (max.)
120 l/h (Typ 1), 8 l/h oder 16 l/h (Typ 3)
Typ 1 und 3
2,0 bis 6,9 bar
HPLC, GC-MS, AAS, ICP-MS, Ionenchromatographie, TOC-Analyse, Photometrie, Pufferlösungen, Speisewasser für Laborgeräte wie Autoklaven, Glaswaschmaschinen usw.
UV-Lampe
< 1 ml
<1 NTU
43,5 cm
50,1 cm
47,6 cm
Ca. 31 kg (Betrieb); 23 kg (leer)