Learn More
Arecolinhydrobromid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 300-08-3 | C8H14BrNO2 | 236.11 g/mol
34.85 CHF - 412.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 300-08-3 |
---|---|
Summenformel | C8H14BrNO2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 236.11 |
MDL-Nummer | MFCD00039041 |
InChI-Schlüssel | AXOJRQLKMVSHHZ-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | arecoline hydrobromide, arecoline bromide, taeniolin, arecoline hbr, methyl 1-methyl-1,2,5,6-tetrahydropyridine-3-carboxylate hydrobromide, arekolinhydrobromid german, unii-24s79b9cx7, methyl 1,2,5,6-tetrahydro-1-methylnicotinate hydrobromide, n-methyltetrahydronicotinic acid methyl ester hydrobromide |
PubChem CID | 9301 |
IUPAC-Name | hydrogen methyl 1-methyl-1,2,5,6-tetrahydropyridine-3-carboxylate bromide |
SMILES | [H+].[Br-].COC(=O)C1=CCCN(C)C1 |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10100032
|
Thermo Scientific Acros
250130050 |
5 g | Glasflasche |
34.85 CHF
5 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10297250
|
Thermo Scientific Acros
250130250 |
25 g | Glasflasche |
132.00 CHF
25 Gramm |
Verfügbar ab: 24-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10023813
|
Thermo Scientific Acros
250131000 |
100 g | Glasflasche |
412.00 CHF
100 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
300-08-3 | |
236.11 | |
AXOJRQLKMVSHHZ-UHFFFAOYSA-N | |
9301 | |
[H+].[Br-].COC(=O)C1=CCCN(C)C1 |
C8H14BrNO2 | |
MFCD00039041 | |
arecoline hydrobromide, arecoline bromide, taeniolin, arecoline hbr, methyl 1-methyl-1,2,5,6-tetrahydropyridine-3-carboxylate hydrobromide, arekolinhydrobromid german, unii-24s79b9cx7, methyl 1,2,5,6-tetrahydro-1-methylnicotinate hydrobromide, n-methyltetrahydronicotinic acid methyl ester hydrobromide | |
hydrogen methyl 1-methyl-1,2,5,6-tetrahydropyridine-3-carboxylate bromide |
Spezifikation
Arecoline hydrobromide | |
171°C to 174°C | |
Echt | |
C8H14BrNO2 | |
15, 768 | |
Solubility in water: 1000g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol,slightly soluble in chloroform and ether | |
[H+].[Br-].COC(=O)C1=CCCN(C)C1 | |
236.11 | |
236.11 | |
Pulver |
300-08-3 | |
Weiß bis gelb | |
98% min. (Argentometry) | |
MFCD00039041 | |
arecoline hydrobromide, arecoline bromide, taeniolin, arecoline hbr, methyl 1-methyl-1,2,5,6-tetrahydropyridine-3-carboxylate hydrobromide, arekolinhydrobromid german, unii-24s79b9cx7, methyl 1,2,5,6-tetrahydro-1-methylnicotinate hydrobromide, n-methyltetrahydronicotinic acid methyl ester hydrobromide | |
AXOJRQLKMVSHHZ-UHFFFAOYSA-N | |
hydrogen methyl 1-methyl-1,2,5,6-tetrahydropyridine-3-carboxylate bromide | |
9301 | |
98+% |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Giftig bei Hautkontakt.
Giftig bei Einatmen.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF ON SKIN: Gently wash with plenty of soap and water.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 206-087-3
- Arecoline hydrobromide
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.