Learn More
Arecolinhydrobromid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10100032
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Arecolinhydrobromid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10100032 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
5 g, Glasflasche, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Artikelnummer. 10100032
Marke: Thermo Scientific Acros 250130050
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
CAS: 300-08-3 | C8H14BrNO2 | 236.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 300-08-3
Summenformel C8H14BrNO2
Molekulargewicht (g/mol) 236.11
MDL-Nummer MFCD00039041
InChI-Schlüssel AXOJRQLKMVSHHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym arecoline hydrobromide, arecoline bromide, taeniolin, arecoline hbr, methyl 1-methyl-1,2,5,6-tetrahydropyridine-3-carboxylate hydrobromide, arekolinhydrobromid german, unii-24s79b9cx7, methyl 1,2,5,6-tetrahydro-1-methylnicotinate hydrobromide, n-methyltetrahydronicotinic acid methyl ester hydrobromideMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 9301
IUPAC-Name hydrogen methyl 1-methyl-1,2,5,6-tetrahydropyridine-3-carboxylate bromide
SMILES [H+].[Br-].COC(=O)C1=CCCN(C)C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Arecoline hydrobromide
Schmelzpunkt 171°C to 174°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98% min. (Argentometry)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Merck Index 15, 768
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1000g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol,slightly soluble in chloroform and ether
Formelmasse 236.11
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerA0450905 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Artikelnummer250130050,250131000,250130250
ChargennummerA0374979 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Artikelnummer250130050,250131000,250130250
ChargennummerA0407407 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/10/2021 Artikelnummer250130050,250131000,250130250
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Arecoline hydrobromide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • Mehrere Hersteller
    Exklusive Ersparnis, zeitlich begrenztes Angebot.
    Aktionscode: 24112
    Gültig bis zum2025-06-20
    Neues Angebot
    Jetzt sparen
Name des Produkts
Arecolinhydrobromid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals >