Learn More
Thermo Scientific™ Arctic Express™ Transportsysteme
Thermo Scientific Arctic Express Transportsysteme sind die ideale Wahl für den Versand von infektiösen Materialien oder biologischen Proben bei Kryotemperatur mit höchster Sicherheit und optimalem Schutz.
3065.25 CHF - 9055.05 CHF
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Fläschchenkapazität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Fläschchenkapazität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10679633
|
Thermo Scientific™
CY50905 |
4,3 l | 48 x 1,2 ml ; 48 x 2 ml ; 24 x 4 ml ; 16 x 5 ml |
3527.55 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15166445
|
Thermo Scientific™
CY50910 |
10 l | 966 x 1,2 ml ; 966 x 2 ml ; 483 x 4 ml ; 322 x 5 ml |
8833.95 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12791745
|
Thermo Scientific™
CY50915 |
1,5 l | 9 x 1,2 oder 2 ml ; 6 x 4 ml ; 3 x |
3065.25 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10083553
|
Thermo Scientific™
CY50920 |
10 l | 480 x 1,2 ml ; 384 x 2 ml ; 288 x 4 ml |
9055.05 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-01-2026
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Thermo Scientific Arctic Express Transportsysteme sind die ideale Wahl für den Versand von infektiösen Materialien oder biologischen Proben bei Kryotemperatur mit höchster Sicherheit und optimalem Schutz.
Diese Versandbehälter zeichnen sich durch zahlreiche Eigenschaften aus, die höchste Sicherheit und den sicheren Transport Ihrer wertvollen Proben auf dem Luft- oder Landweg gewährleisten.
- Genehmigt für den weltweiten Versand durch UN und IATA Innovatives Material absorbiert Flüssigstickstoff, um ein Verschütten während des Transports zu verhindern 8, 13 und 21 Tage Haltezeit für den Flüssigstickstoff ermöglicht einen sicheren Versand von Proben und gewährleisten die Probenintegrität Canister hält biologische Materialien sicher im Transportbehälter Verschließbarer Deckel mit internem Sicherheitsfach bietet Schutz und Probenisolierung Kryoröhrchen in absorbierendem Glasfasermaterial nehmen Probenmaterial auf, falls es zu Verschüttungen kommt Leichte Aluminiumbauweise und komfortabler Henkelgriff Von den meisten Spediteuren leicht transportierbar
Kryo-Versandsysteme werden mit wiederverwendbaren Kartons geliefert; ein Canister mit den Arctic Express 5- und 10-Modelle
Accessories
- Wagen, auf Rädern (BioCane 20, 34, 47: AY509X9) (BioCane 73: AY509X1)
- Cryosleeve™, 100/Karton (AY509X21)
- Cryocane™, 1,2 ml (4000211)
- Ständer, quadratisch, für BioCane 47, Der Lieferumfang besteht aus fünf Boxen mit 40 Unterteilungen (195555)
- Kryoröhrchen, 1,2 ml, 500/Packung (AY509X13)
- Kryoröhrchen, 2,0 ml, 500/Packung (AY509X12)
- Röhrchen, 1 ml, 500/Packung (AY509X32)
- Röhrchen, 1,5 ml, 500/Packung (AY509X33)
Spezifikation
Manuelle Befüllung LN2-Dewar |