Learn More
Thermo Scientific™ Arctic Express™ Transportsysteme
Thermo Scientific Arctic Express Transportsysteme sind die ideale Wahl für den Versand von infektiösen Materialien oder biologischen Proben bei Kryotemperatur mit höchster Sicherheit und optimalem Schutz.
Marke: Thermo Scientific™
8134.76 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24283" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific Arctic Express Transportsysteme sind die ideale Wahl für den Versand von infektiösen Materialien oder biologischen Proben bei Kryotemperatur mit höchster Sicherheit und optimalem Schutz.
Diese Versandbehälter zeichnen sich durch zahlreiche Eigenschaften aus, die höchste Sicherheit und den sicheren Transport Ihrer wertvollen Proben auf dem Luft- oder Landweg gewährleisten.
Eigenschaften:- Für weltweiten Versand durch UN und IATA genehmigt
- Das innovative Material absorbiert Flüssigstickstoff, um Auslaufen während des Transports zu vermeiden.
- Haltezeiten von 8, 13 und 21 Tagen in Flüssigstickstoff ermöglichen sicheren Versand von Proben und gewährleisten die Probenintegrität.
- Kanister hält biologische Materialien sicher im Transportbehälter.
- Verschließbarer Deckel mit internem Sicherheitsfach bietet Schutz und Probenisolierung.
- Kryoröhrchen werden in absorbierendes Fasermaterial gepackt, das im Falle von Auslaufen Probenmaterial aufnimmt.
- Das System bietet eine leichte Aluminiumkonstruktion und einen praktischen Eimergriff und kann einfach über die gängigen Transportwege versandt werden.
Hinweis:
Die Angabe zur statischen Verdampfungsrate basiert auf einem neuen Behälter ohne Deckelöffnung und Beladung. Die tatsächliche Verdampfungsrate kann je nach Applikation und Gerätezustand abweichen.
Bestellinformationen:
Zur Bestimmung des Fassungsvermögens bei Versand von Knochenmark, Herzklappen und anderen großen Proben ist die Angabe eines bestimmten Packmaßes erforderlich.
Im Lieferumfang enthalten:
Kryogene Versandbehälter werden mit einer wiederverwendbaren Umverpackung geliefert; ein Kanister mit Arctic Express Modellen 5 und 10
Kompatibel mit:
- Wagen, auf Rädern (BioCane 20, 34, 47: AY509X9) (BioCane 73: AY509X1)
- Thermo Scientific™ Cryosleeve™, 100/Karton (AY509X21)
- Thermo Scientific™ Cryocane™, 1,2 ml (4000211)
- Gestell, quadratisch, für BioCane 47, inklusive fünf Boxen mit 40 Unterteilungen (195555)
- Kryoröhrchen, 1,2 ml, 500/Packung (AY509X13)
- Kryofläschchen, 2,0 ml, 500/Packung (AY509X12)
- Röhrchen, 1 ml, 500/Packung (AY509X32)
- Röhrchen, 1,5 ml, 500/Packung (AY509X33)
Spezifikation
Manuelle Befüllung LN2-Dewar | |
1 Kanister | |
14 Tage | |
Rohre/Kanister (161), Fläschchen/Rohr (6 x 1,2 mL), Halme (1610) |
10 l | |
0,7 l/Tag | |
966 x 1,2 ml ; 966 x 2 ml ; 483 x 4 ml ; 322 x 5 ml |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31