Learn More
Arbutin, +98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11378086
Zum Warenkorb hinzufügen
Arbutin, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11378086
5 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Artikelnummer. 11378086
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L14945.06
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Arbutin, a glycosylated hydroquinone, is used in studies on melanin biosynthesis and as an inhibitor to identify, differentiate and characterize tyrosinase(s). Also used in sed as a skin-lightening agent in cosmetic products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Arbutin, ein glykosyliertes Hydrochinon, wird in Studien zur Melanin-Biosynthese und als Inhibitor zur Identifizierung, Differenzierung und Charakterisierung von Tyrosinase(n) verwendet. Wird auch als Hautaufhellungsmittel in kosmetischen Produkten verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (50 mg/ml), Methanol und Dimethylsulfoxid.
Hinweise
Hygroskopisch, von Wasser/Feuchtigkeit fernhalten. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 497-76-7
Summenformel C12H16O7
Molekulargewicht (g/mol) 272.25
MDL-Nummer MFCD00016915
InChI-Schlüssel BJRNKVDFDLYUGJ-UHFFFAOYNA-N
Synonym arbutin, uvasol, 4-hydroxyphenyl beta-d-glucopyranoside, ursin, beta-arbutin, arbutoside, arbutine, arbutyne, ursi, p-arbutin
PubChem CID 440936
ChEBI CHEBI:18305
IUPAC-Name 2-(hydroxymethyl)-6-(4-hydroxyphenoxy)oxane-3,4,5-triol
SMILES OCC1OC(OC2=CC=C(O)C=C2)C(O)C(O)C1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Arbutin
Schmelzpunkt 196°C to 200°C
Menge 5 g
Beilstein 89673
Empfindlichkeit Air sensitive; Hygroscopic
Merck Index 14,773
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (50mg/ml),methanol and dimethyl sulfoxide.
Optische Drehung −65° (c=2 in Water)
Formelmasse 272.26
Reinheit (%) ≥98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10238785 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog NumberL14945.06,L14945.03
ChargennummerI13W038 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberL14945.06,L14945.03
ChargennummerD26Y037 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberL14945.06,L14945.03
Chargennummer10195487 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Catalog NumberL14945.06,L14945.03
Chargennummer10224309 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Catalog NumberL14945.06,L14945.03
Name des Produkts
Arbutin, +98 %, Thermo Scientific Chemicals >