Learn More
BRAND™ AR-Glass™ Glasröhrchen
Aus AR-GLAS™. Die Röhrchen sind an beiden Enden eng miteinander verbunden.
Marke:  BRAND™ 135810
32.45 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10283821
  • 33.30 CHF / 50 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Aus AR-GLAS™
  • Die Röhrchen sind an beiden Enden eng miteinander verbunden.
  • Wird in Packungen mit 50 Stück geliefert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
6 mm
200 mm
Glas
50/Pckg.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ AR-Glass™ Glasröhrchen > Länge: 200 mm