Learn More
Stuart™ Aquatron™ Deionisierergehäuse und -zubehör
Stuart™ Aquatron™ Deionisierergehäuse und -zubehör bieten gutes, hochwertiges Wasser zu einem erschwinglichen Preis
26.40 CHF - 695.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Aquatron Filter
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Typ Eigenschaften Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Typ Eigenschaften Preis Menge & Verfügbarkeit  
16150921
Unterlagen ansehen
Stuart™
80244-94
Deionisiergehäuse Doppelte Kapazität
695.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 29-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16170921
Unterlagen ansehen
Stuart™
80244-96
Deionisiergehäuse Einfachkapazität
360.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
16160921
Unterlagen ansehen
Stuart™
90269-78
Wandhalterung Einzeln
26.40 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
16140921
Unterlagen ansehen
Stuart™
80244-95
Wandhalterung Doppel
36.80 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Bis zu 60 Liter/Stunde
  • Kostengünstige Einwegkartuschen
  • Die Farbänderung zeigt den Harzzustand auf einen Blick an
  • Freistehend oder wandmontiert
  • Ideal als Vorbehandlung für Aquatron™ Wasserdestillationsgeräte
  • Ein einfacher, tragbarer Deionisierer, der Wasser von guter Qualität zu einem erschwinglichen Preis liefert
  • Die Einweg-Ionenaustauschkartuschen wechseln langsam von grün zu blau, wenn sie erschöpft sind, und geben auf einen Blick Aufschluss über den Harzzustand
  • Keine Leitfähigkeitsmessgeräte, Batterien oder Netzstromversorgung erforderlich
  • Lieferung komplett mit flexiblem Schlauch zum Anschluss an einen Hahn und einen Absperrhahn zur Steuerung der Durchflussrate
  • Kann in Reihe mit dem Aquatron™ Filter entweder über einen flexiblen Schlauch oder die als Zubehör erhältliche starre Kupplung (ALC) verbunden werden
  • Ideal als Vorbehandlung für Aquatron™ Wasserdestillationsgeräte, um eine Aufskalierung zu verhindern und die Ausgabequalität zu verbessern
  • Gehäuse und Ionenaustauschkartuschen müssen separat bestellt werden
Spezifikation
Spezifikation
Aquatron Filter
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Stuart™ Aquatron™ Deionisierergehäuse und -zubehör