Learn More
Stuart™ Aquatron™ Deionisierergehäuse und -zubehör
Stuart™ Aquatron™ Deionisierergehäuse und -zubehör bieten gutes, hochwertiges Wasser zu einem erschwinglichen Preis
Marke:  Stuart™ 80244-95
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16140921
  • 36.80 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Bis zu 60 Liter/Stunde
  • Kostengünstige Einwegkartuschen
  • Die Farbänderung zeigt den Harzzustand auf einen Blick an
  • Freistehend oder wandmontiert
  • Ideal als Vorbehandlung für Aquatron™ Wasserdestillationsgeräte
  • Ein einfacher, tragbarer Deionisierer, der Wasser von guter Qualität zu einem erschwinglichen Preis liefert
  • Die Einweg-Ionenaustauschkartuschen wechseln langsam von grün zu blau, wenn sie erschöpft sind, und geben auf einen Blick Aufschluss über den Harzzustand
  • Keine Leitfähigkeitsmessgeräte, Batterien oder Netzstromversorgung erforderlich
  • Lieferung komplett mit flexiblem Schlauch zum Anschluss an einen Hahn und einen Absperrhahn zur Steuerung der Durchflussrate
  • Kann in Reihe mit dem Aquatron™ Filter entweder über einen flexiblen Schlauch oder die als Zubehör erhältliche starre Kupplung (ALC) verbunden werden
  • Ideal als Vorbehandlung für Aquatron™ Wasserdestillationsgeräte, um eine Aufskalierung zu verhindern und die Ausgabequalität zu verbessern
  • Gehäuse und Ionenaustauschkartuschen müssen separat bestellt werden
Spezifikation
Spezifikation
Aquatron Filter
Wandhalterung
Doppel