Learn More
Notrax Aqua Trap™ Robust Barrier Mat with Raised Domes
True to its name, this patented perimeter Aqua Dam forms a tray that can hold up to 6 liters of water per square meter and is treated with an anti microbial carpet treatment to stop bacteria and germs at the entrance.
Marke: Notrax 150S0023CH
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Getreu seinem Namen bildet diese patentierte „Aqua Dam“ Matte eine Art Tablett, das bis zu 6 l Wasser pro Quadratmeter aufnehmen kann
- Die Textiloberfläche wird unter hohem Druck auf einer äußerst langlebigen Gummibasis mit Blasenmuster aufgebracht, um selbst einem besonders hohen Verkehrsaufkommen standzuhalten
- Hervorragend geeignet, um Verschmutzungen auf von Schuhen zu entfernen, während auch auf längere Sicht eine ansprechende Optik beibehalten wird
- Einzigartiges rutschfestes Noppenmuster auf der Rückseite
Spezifikation
Aktivkohle | |
90 cm | |
Matten für Industrie und Gewerbe |
35 in. | |
Polyester | |
60 cm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Notrax Aqua Trap™ Robust Barrier Mat with Raised Domes > Schutzmatte; Länge: 90 cm; Breite: 60 cm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur