Learn More
BINDER™ APT-COM™ 4 Edition
Verwalten, Aufzeichnen, Programmieren und Dokumentieren bietet die Multi Management Software von BINDER. Vom GLP-konformen Aufzeichnen bis zur komfortablen Programmerstellung u. Verwaltung von bis zu 100 Geräten ist die APT-COM™ 4 in allen Branchen einsetzbar u. erleichtert komplexe Arbeitsprozesse.
268.00 CHF - 4020.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp 4 BASIC-Edition
Zur Verwendung mit (Anwendung) Protokollierung, Steuerung und Überwachung
Zur Verwendung mit (Geräte) BINDER Kammern Serie BD, BF, CB-S, CB, CBF, ED, FD, FED, FP, M, KB, KB ECO, KT, KBF, KBF-S, KBF-S ECO, KBF P, KBF LQC, KBW, KBWF, UFV, VD, VDL
Betriebssystem Microsoft Windows 10 IoT 64-bit
Produktlinie APT-COM
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
16307175
Unterlagen ansehen
BINDER™
9053-0039
4 BASIC-Edition Software
268.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 09-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16494479
Unterlagen ansehen
BINDER™
9053-0042
4 GLP-Edition Software
4020.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 20-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16484479
Unterlagen ansehen
BINDER™
9053-0040
4 PROFESSIONAL-Edition Software
2815.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 20-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
4 BASIC-Edition
BINDER Kammern Serie BD, BF, CB-S, CB, CBF, ED, FD, FED, FP, M, KB, KB ECO, KT, KBF, KBF-S, KBF-S ECO, KBF P, KBF LQC, KBW, KBWF, UFV, VD, VDL
APT-COM
Protokollierung, Steuerung und Überwachung
Microsoft Windows 10 IoT 64-bit
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BINDER™ APT-COM™ 4 Edition