Learn More
BINDER™ APT-COM™ 4 Edition
Verwalten, Aufzeichnen, Programmieren und Dokumentieren bietet die Multi Management Software von BINDER. Vom GLP-konformen Aufzeichnen bis zur komfortablen Programmerstellung u. Verwaltung von bis zu 100 Geräten ist die APT-COM™ 4 in allen Branchen einsetzbar u. erleichtert komplexe Arbeitsprozesse.
Marke: BINDER™ 9053-0039
Beschreibung
APT-COM™ 4 BASIC Edition
- Verwaltung von bis zu fünf angeschlossenen Geräten
- Protokollmanagement (Erstellen, Löschen, Archivieren)
- Dokumentation der Messwerte
- Zentrale Übersicht aller Einheiten in Diagramm- und Tabellenform
- Grafische Darstellung der Messwerte
- Grafischer/numerischer Programmeditor
- Manueller Export von Messwerten (CSV/PDF-Datei)
- Mehrsprachige Benutzeroberfläche (Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch)
- Optionaler Programmablauf über APT-COM™
- Timer-Funktion
- Import von Daten aus APT-COM™ 3
APT-COM™ 4 PROFESSIONAL Edition
Alle Funktionen der BASIC Edition und:
- Verwaltung von bis zu 100 angeschlossenen Geräten gleichzeitig
- Zentrale Übersicht über alle Einheiten in einem Raumplan
- E-Mail-basiertes Alarmsystem
- Webserver zur Anzeige der Ergebnisse
- Benutzerverwaltung für mehrere Benutzer und Berechtigungen
- Automatischer, zeitgesteuerter Export von Messwerten
- Berichte zur weiteren Verarbeitung/Archivierung
- Automatische/manuelle Sicherung und Wiederherstellung
APT-COM™ 4 GLP Edition
Alle Funktionen der PROFESSIONAL Edition und:
- Kann gemäß 21 CFR Teil 11 einschließlich Validierungsdokumenten validiert werden
- Dokumentation der Messwerte in einer manipulationssicheren Datei gemäß GLP/GMP-Richtlinien in Audit-Trails
- Elektronische Signaturen
Spezifikation
4 BASIC-Edition | |
APT-COM™ 4 BASIC-Edition – für einfache Protokollierungs- und Dokumentationsanforderungen mit bis zu 5 vernetzten Geräten. | |
BINDER Kammern Serie BD, BF, CB-S, CB, CBF, ED, FD, FED, FP, M, KB, KB ECO, KT, KBF, KBF-S, KBF-S ECO, KBF P, KBF LQC, KBW, KBWF, UFV, VD, VDL | |
APT-COM |
4 BASIC-Edition Software | |
Protokollierung, Steuerung und Überwachung | |
Microsoft Windows 10 IoT 64-bit |