Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Universaler Mastermix für PCR, keine AmpErase™ UNG
TaqMan™ universeller PCR-Mastermix, No AmpErase™ UNG ist die ideale Reagenzlösung, wenn Sie einen Mastermix für mehrere DNA-Anwendungen mit 5'-Nuklease benötigen.
850.00 CHF - 8600.00 CHF
Spezifikation
Nachweisverfahren Primer-Sonde
GC-Rich PCR Performance Hoch
PCR-Methode qPCR
Polymerase AmpliTaq Gold DNA-Polymerase
Reaktionsgeschwindigkeit Standard
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10167154
Unterlagen ansehen
Applied Biosystems™
4324020
10 x 5 ml
8600.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10157154
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Applied Biosystems™
4324018
1 x 5 ml
850.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10462655
Unterlagen ansehen
Applied Biosystems™
4326614
1 x 50 ml
8370.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10437494
Unterlagen ansehen
Applied Biosystems™
4364341
2 x 5 ml
1844.00 CHF
1 Set
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10689835
Unterlagen ansehen
Applied Biosystems™
4364343
5 x 5 ml
4395.00 CHF
1 Set
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Enthält AmpliTaq Gold™ DNA-Polymerase für eine höhere Ausbeute sowie einen im Vergleich zu AmpliTaq™ DNA-Polymerase stabileren 5'-Nuklease-Assay
  • Enthält einen passiven internen Referenzfarbstoff basierend auf dem firmeneigenen ROX™ Farbstoff für mehr Präzision mit Applied Biosystems™ Echtzeit-PCR-Instrumenten
  • Der verbesserte Puffer gewährleistet eine gute Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit bei allen Anwendungen, selbst bei G/C-reichen Sequenzen
  • Enthält dUTP im dNTP-Gemisch zum Schutz vor einer Verschleppungskontamination bei Verwendung mit AmpErase™ UNG
  • Durch die zur Verfügung gestellten Leitlinien (Rapid Assay Development Guidelines) wird die Optimierungszeit verkürzt
Bestellinformation
Die garantierte Mindesthaltbarkeit beträgt 60 Tage. Versandbedingungen: Nasses Eis.
Spezifikation
Spezifikation
Primer-Sonde
qPCR
Standard
ROX (vorgemischt)
Universaler PCR-Mastermix
Genexpression, Genotypisierung, miRNA-Analyse
Hoch
AmpliTaq Gold DNA-Polymerase
7000 System, 7300 System, 7500 System, 7700 System, 7900HT System, Applied Biosystems StepOnePlus™ Fast Real-Time PCR System, GeneAmp 9600, StepOne™, Standardmodus, StepOnePlus™, Standardmodus
TaqMan™
Nasseis
DNA (genomisch), cDNA
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Applied Biosystems™ TaqMan™ Universaler Mastermix für PCR, keine AmpErase™ UNG