Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Universaler Mastermix für PCR, keine AmpErase™ UNG
TaqMan™ universeller PCR-Mastermix, No AmpErase™ UNG ist die ideale Reagenzlösung, wenn Sie einen Mastermix für mehrere DNA-Anwendungen mit 5'-Nuklease benötigen.
Marke: Applied Biosystems™ 4326614
7951.50 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24271" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Enthält AmpliTaq Gold™ DNA-Polymerase für eine höhere Ausbeute sowie einen im Vergleich zu AmpliTaq™ DNA-Polymerase stabileren 5'-Nuklease-Assay
- Enthält einen passiven internen Referenzfarbstoff basierend auf dem firmeneigenen ROX™ Farbstoff für mehr Präzision mit Applied Biosystems™ Echtzeit-PCR-Instrumenten
- Der verbesserte Puffer gewährleistet eine gute Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit bei allen Anwendungen, selbst bei G/C-reichen Sequenzen
- Enthält dUTP im dNTP-Gemisch zum Schutz vor einer Verschleppungskontamination bei Verwendung mit AmpErase™ UNG
- Durch die zur Verfügung gestellten Leitlinien (Rapid Assay Development Guidelines) wird die Optimierungszeit verkürzt
Bestellinformation
Die garantierte Mindesthaltbarkeit beträgt 60 Tage. Versandbedingungen: Nasses Eis.
Spezifikation
Lieferung in 2x Konzentration. Die Mischung enthält AmpliTaq Gold™ DNA Polymerase, dNTPs mit dUTP, passive Referenz 1 und optimierten Pufferkomponenten. Diese Packung enthält 1 x 50 ml-Röhrchen, das für 2000 Reaktionen mit einem Gesamtvolumen von 50 μl ausreicht. Bei 2–8 °C lagern. Garantierte Mindesthaltbarkeit 60 Tage (das genaue Verfallsdatum ist auf dem Produkt und COfA aufgedruckt). |
|
Hoch | |
AmpliTaq Gold DNA-Polymerase | |
7000 System, 7300 System, 7500 System, 7700 System, 7900HT System, Applied Biosystems StepOnePlus™ Fast Real-Time PCR System, GeneAmp 9600, StepOne™, Standardmodus, StepOnePlus™, Standardmodus | |
TaqMan™ | |
1 x 50 ml | |
2000 Reaktionen | |
2000 Reaktionen | |
50 ml |
Primer-Sonde | |
qPCR | |
Standard | |
ROX (vorgemischt) | |
Universaler PCR-Mastermix | |
Nasseis | |
Genexpression, Genotypisierung, miRNA-Analyse | |
DNA (genomisch), cDNA |