Learn More
Applied Biosystems™ SYBR™ Select Mastermix
Eine kostengünstige Lösung für Echtzeit-PCR-Anwendungen.
Marke:  Applied Biosystems™ 4472913
4735.75 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24271" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13286519
  • 5180.00 CHF / 5000 Reaktionen
Verfügbar ab: 20-05-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Der 2x Mix enthält SYBR GreenER Farbstoff, AmpliTaq DNA Polymerase UP, dNTPs mit einer Mischung aus dUTP/dTTP, wärmelabile UDG, ROX passiven Referenzfarbstoff und optimierte Pufferkomponenten.
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1805023 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/05/2018 Catalog Number4472913
Chargennummer1801021 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/02/2018 Catalog Number4472913
Chargennummer1708020 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/09/2017 Catalog Number4472913
Chargennummer1407009 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/07/2017 Catalog Number4472913
Chargennummer1211003 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/07/2017 Catalog Number4472913
Name des Produkts
Applied Biosystems™ SYBR™ Select Mastermix > 1 x 50 ml