Learn More
Applied Biosystems™ SYBR™ Select Mastermix
Eine kostengünstige Lösung für Echtzeit-PCR-Anwendungen.
Marke:  Applied Biosystems™ 4472920
3955.10 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24271" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13236529
  • 5220.00 CHF / 10 Stück
Lager vorrätig
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Der 2x Mix enthält SYBR GreenER Farbstoff, AmpliTaq DNA Polymerase UP, dNTPs mit einer Mischung aus dUTP/dTTP, wärmelabile UDG, ROX passiven Referenzfarbstoff und optimierte Pufferkomponenten.
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
Manuals
Name des Produkts
Applied Biosystems™ SYBR™ Select Mastermix > 10 x 5 ml