Learn More
Applied Biosystems™ Platinum™ Multiplex PCR Master Mix
Amplifikation von Templates zwischen 50 bp und 2,5 kb
301.00 CHF - 7870.00 CHF
Spezifikation
GC-Rich PCR Performance | Niedrig |
---|---|
Polymerase | Platinum Taq DNA-Polymerase |
Reaktionsgeschwindigkeit | Standard |
Multiplex-Funktion | Bis 20-plex |
Versandbedingung | Trockeneis |
Includes: Platinum Multiplex PCR Master Mix, 2x; GC Enhancer
Produktcode | Marke | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12373583
|
Applied Biosystems™
4464268 |
50 Reaktionen |
301.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12383583
|
Applied Biosystems™
4464269 |
250 Reaktionen |
1110.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12027809
|
Applied Biosystems™
4464270 |
1000 Reaktionen |
7870.00 CHF
2000 Reaktionen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Platinum Multiplex PCR Master Mix is a high-specificity, high-throughput solution designed specifically for endpoint multiplex PCR and supports easy multiplexing with minimal optimization.
Der PlatinumMultiplex PCR Mastermix wurde speziell für die Endpunkt-Multiplex-PCR entwickelt und sorgt für einfaches Multiplexing mit minimaler Optimierung.
- Multiplexing: Amplifikation von bis zu 20 Amplikons in einer einzigen Reaktion
- Flexibilität: Amplifikation von Produkten zwischen 50 bp und 2,5 kb
- Anwenderfreundlich: Führen Sie Multiplex-PCR-Reaktionen mit minimaler Optimierung durch
- Integrierter Heißstart
Das Leistungsverhalten des PlatinumMultiplex-PCR Master Mix über sehr viele unterschiedliche Amplikongrößen ermöglicht die Amplifikation von Templates von 50 bp bis zu 2,5 kb und erhöht so die Flexibilität des Arbeitsablaufs erheblich. In Verbindung mit seiner 20-Plex-Fähigkeit und dem Fehlen von Primer-Dimeren liefert er nicht nur eine Hochdurchsatz-Lösung, sondern zeichnet sich auch durch eine hohe Spezifität durch weniger unspezifische Primer-Bindungsereignisse und damit weniger Reaktions- und Primer-Abfall aus.
Multiplex PCR, PCR, PCR und Real-Time PCR
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
Spezifikation
Niedrig | |
Standard | |
Trockeneis | |
2X | |
Integrierter Heißstart | |
2,5 kb oder weniger |
Platinum Taq DNA-Polymerase | |
Bis 20-plex | |
Heißstart-PCR, Multiplex PCR | |
1X | |
SuperMix oder Master Mix |